주요 문서
AMBH2D6F8B05
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-ethynylbenzylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2-ethynylbenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-5-11-8-6-7-9-12(11)10-15-13(16)17-14(2,3)4/h1,6-9H,10H2,2-4H3,(H,15,16)
InChI key
RSZRTXWCUFDWLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1097731-47-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1097731-47-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)