주요 문서
AMBH2D6F8AE2
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c1-9-6(8)4-2-5(7)10-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
VFWZOBQPAHYSDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88770-19-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)