주요 문서
AMBH2D6F88B2
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2ClF4N/c9-6-2-5(8(11,12)13)1-4(3-14)7(6)10/h1-2H
InChI key
XRFKGJGJYKZNMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129931-47-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)