주요 문서
AMBH2D6F8828
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-isopropoxypyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-5-isopropoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-9-6(8)3-10-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
UWVIVIQFIZPXEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081522-65-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)