주요 문서
AMBH2D6F87B4
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.54
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
InChI key
BIMOKDIOLXSHOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)