주요 문서
AMBH2D6F8758
Ambeed, Inc.
Isoindolin-4-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-isoindolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c10-8-3-1-2-6-4-9-5-7(6)8;/h1-3,9-10H,4-5H2;1H
InChI key
UXGOPUCDMKDIID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72695-20-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)