주요 문서
AMBH2D6F8700
Ambeed, Inc.
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
334.86
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylthiophene
Inchi Code
1S/C5H3Br3S/c1-2-3(6)5(8)9-4(2)7/h1H3
InChI key
DTLNXOZXOZCNMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)