주요 문서
AMBH2D6F8556
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
InChI key
CBFQLJNXSVDWCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353636-66-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)