주요 문서
AMBH2D6F84D9
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 4-ethyl azepane-1,4-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-tert-butyl 4-ethyl 1,4-azepanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)11-7-6-9-15(10-8-11)13(17)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
BGYFVOHWJYYBER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912444-90-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/912444-90-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)