주요 문서
AMBH2D6F8467
Ambeed, Inc.
(6-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(6-chloro-2-pyrazinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-5-3-8-2-4(1-7)9-5;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI key
MHHGCIVOVGEUCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357945-24-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357945-24-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)