주요 문서
AMBH2D6F8100
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H5F3O3S/c5-4(6,7)11(8,9)10-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
HPINOIDASKKAQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25354-42-1.html
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)