주요 문서
AMBH2D6F80D4
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2-nitrophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.83
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrNO4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3,10-11H
InChI key
QGDNYVAPNJFOMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860034-11-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)