주요 문서
AMBH2D6F8017
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.47
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-6-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
NWXVAUFKPOPUAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)