주요 문서
AMBH2D6F7FE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-formylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
InChI key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow or Green Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1860-99-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)