주요 문서
AMBH2D6F7F5B
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-4-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dibromo-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c1-3-4(6)2-8-5(7)9-3/h2H,1H3
InChI key
IRPNRIMHCGWJMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171408-73-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)