주요 문서
AMBH2D6F7E64
Ambeed, Inc.
3-Methylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7)2-3-6-4-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
ZDVCDFWGMDLBMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/921592-91-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)