주요 문서
AMBH2D6F7E46
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylnicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(3-9)7(8)10-4-5/h2,4H,1H3
InChI key
OXULGZNPTSIVHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65996-18-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)