주요 문서
AMBH2D6F72F0
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-iodophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-tert-butyl-2-iodophenol
Inchi Code
1S/C10H13IO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
InChI key
DTNQNHHVSJPDSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38941-98-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)