주요 문서
AMBH2D6F72AE
Ambeed, Inc.
Benzyl piperidine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl 3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
InChI key
DMFIILJDODEYHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97231-90-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97231-90-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)