주요 문서
AMBH2D6F6FB0
Ambeed, Inc.
3-Acetyl-5-chlorothiophene-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-acetyl-5-chloro-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO3S2/c1-3(9)4-2-5(7)12-6(4)13(8,10)11/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI key
ODLFFSHLXVZFPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/160982-10-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/160982-10-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)