주요 문서
AMBH2D6F6E53
Ambeed, Inc.
4-Iodo-N,N-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-iodo-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
QYOPPZJZMFMBDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/698-70-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)