주요 문서
AMBH2D6F6D17
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4FNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
InChI key
MWLKQSIMPLORKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91407-41-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)