주요 문서
AMBH2D6F6C6D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChI key
FMEWVPPYMHXEGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1226808-75-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1226808-75-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)