주요 문서
AMBH2D6F6C6A
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)4(8)2-5(3)9/h1-2H
InChI key
QVJCDJCNCFFOIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)