주요 문서
AMBH2D6F6C2E
Ambeed, Inc.
(3,5-Di-tert-butylphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,5-ditert-butylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H23BO2/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(8-10)15(16)17/h7-9,16-17H,1-6H3
InChI key
RPCBIEHUQSGPNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/197223-39-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/197223-39-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)