주요 문서
AMBH2D6F6B92
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI key
FEMLPDPJKINFGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)