주요 문서
AMBH2D6F6A76
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JBDMHPJPFPMZLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14002-73-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)