주요 문서
AMBH2D6F6A4B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
JYYCVESONPFMEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2737-19-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)