주요 문서
AMBH2D6F5B0B
Ambeed, Inc.
Silmitasertib
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
349.78
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(3-chloroanilino)benzo[c][2,6]naphthyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H12ClN3O2/c20-12-2-1-3-13(9-12)22-18-15-6-7-21-10-16(15)14-5-4-11(19(24)25)8-17(14)23-18/h1-10H,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
MUOKSQABCJCOPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009820-21-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)