주요 문서
AMBH2D6F5AA2
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c1-3-6-2-4(5)7-3/h2H,5H2,1H3
InChI key
IDSUZAVUCMIBBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)