주요 문서
AMBH2D6F5968
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-9-7/h1-5H
InChI key
AAXBJXNWZVAVDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865449-97-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)