주요 문서
AMBH2D6F5840
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-8-5-6(13(2,10)11)3-4-7(8)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
FBZRMLLLOMNOLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41608-73-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)