주요 문서
AMBH2D6F57F2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FUYBPBOHNIHCHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138007-24-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)