주요 문서
AMBH2D6F57C2
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroxyterephthalaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-2-6(4-10)8(12)7(5)11/h1-4,11-12H
InChI key
RDXRJTTYBZXJNE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148063-59-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)