주요 문서
AMBH2D6F578B
Ambeed, Inc.
tert-butyl N-{2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-4-11(5-8)6-12-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
CBYPCXLWNJUVLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1118786-85-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)