주요 문서
AMBH2D6F56A7
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-10-6(5)9/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
HUTQNYUTHDVISB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227048-78-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)