주요 문서
AMBH2D6F569E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c1-3-2-4(6(8,9)10)12-5(7)11-3/h2H,1H3
InChI key
MHJYYMZHEQUQLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/241164-09-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)