주요 문서
AMBH2D6F5673
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2S/c1-9-4(8)2-3(5)7-10-6-2/h1H3,(H2,5,7)
InChI key
DOLNBTMCAGQKDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63875-18-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)