주요 문서
AMBH2D6F51B4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-8-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)8-4-5-9(12)7-3-2-6-13-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI key
IHRLTIQTMTVDGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445781-45-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)