주요 문서
AMBH2D6F5099
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H
InChI key
ZAYPDOMLBUBLDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90407-21-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)