주요 문서
AMBH2D6F5096
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-4-11-9(12-5-1)8-2-6-10-7-3-8;/h1,4-5,8,10H,2-3,6-7H2;1H
InChI key
UHKXHOSBSOOQIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)