주요 문서
AMBH2D6F5025
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromobenzo[d]oxazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-13-9(12)8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)14-8/h2-4H,1H3
InChI key
SLACEVLLDFPFJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954239-67-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)