주요 문서
AMBH2D6F4FB4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1S,4S)-tert-butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-7-4-8(12)5-9(7)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
YGENGNQEVDONGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198835-06-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)