주요 문서
AMBH2D6F4EDD
Ambeed, Inc.
(4-Cyano-3-methoxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.97
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-cyano-3-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO3/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-4,11-12H,1H3
InChI key
YWZHJSBHFAFASK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677777-45-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)