주요 문서
AMBH2D6F4D9F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-1-3(9)2-5(10)6(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
SHCCCLQAWAYTLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1242339-67-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)