주요 문서
AMBH2D6F4A42
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-3,5-dimethylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.95
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,6-dibromo-3,5-dimethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7Br2N/c1-4-3-5(2)7(9)10-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI key
ILHNZRHAVNCIFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117846-58-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117846-58-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)