주요 문서
AMBH2D6F4441
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H
InChI key
JCBUTJANQMHZJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956003-24-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)