주요 문서
AMBH2D6F442F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
WITYUUTUSPKOAB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)