주요 문서
AMBH2D6F4413
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.47
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-4-bromo-6-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,9H2
InChI key
HYCUENMUMRTVQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855836-14-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/855836-14-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)