주요 문서
AMBH2D6F42E8
Ambeed, Inc.
3-Iodo-4-nitrophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-iodo-4-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
InChI key
FIWCMSJAIDKMNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50590-07-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)